missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE), 100 ug

Codice prodotto. 32119915 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119915 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32119915 Fornitore Abcam N. del fornitore ab99819100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Anti-Human IgG4 pFc' [HP6023] (PE)

  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG3
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: PBS, Sucrose
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A

Specifica

Applicazioni Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone HP6023
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.3, Preservative: 0.093% Sodium azide, Constituents: PBS, 1% Sucrose
Gene IGHG4
Simboli geni IGHG4
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Primary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG3
Host abrv Ms
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Target Molecule IGHG4, Human
Validated Application abrv Dot, ELISA, WB, IHC-Fr, ICC/IF
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.