Learn More
Abcam Anti-mouse IgG for IP (Biotin), 50 ug
Codice prodotto. 32115227 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115227 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32115227 Fornitore Abcam N. del fornitore ab13136750ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat Monoclonal secondary antibody, suitable for WB, with 2 citations.
  • Host Species: Rat
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse
  • Storage Buffer: Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone eB144
Coniugato Biotin
Formulazione Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.16% Sodium phosphate
Simboli geni Ighg1
Specie ospite Rat
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Rt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv WB