Learn More
Abcam Antibody Concentration and Clean Up Kit for Latex & Europium, 4 UNIT
Codice prodotto. 32114352 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Units
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114352 4 Units pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114352 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2699654Unit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
Specifica
Coniugato Unconjugated
Quantità 4 Units
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv Conjugation