Learn More
Abcam Antibody Concentration Kit (Gold/Magnetic labelling), 3 Tests
Codice prodotto. 32109305 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Tests
Dimensione della confezione:
3 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109305 3 Tests 3 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109305 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2049113Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
Specifica
Coniugato Unconjugated
Quantità 3 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv Conjugation