Learn More
Abcam APC Conjugation Kit - Lightning-Link™, 100 ug
Codice prodotto. 32116213 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116213 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116213 Fornitore Abcam N. del fornitore ab201807100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Antibody, with over 100 citations.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato APC (Allophycocyanin)
Quantità 100 μg