Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 100 mg
Codice prodotto. 32173389 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32173389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32173389 Fornitore Abcam N. del fornitore ab120916100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Specifica
Formulazione Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Quantità 100 mg