Descrizione
- Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
- Form: Liquid
Specifica
Specifica
| Formulazione | Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid |
| Quantità | 250 μg |