Learn More
Abcam Arachidonic acid, omega-6 Polyunsaturated fatty acid, 50 mg
Codice prodotto. 32117596 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117596 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117596 Fornitore Abcam N. del fornitore ab12091650mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody, with 5 citations.
  • Storage Buffer: Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
  • Form: Liquid
Specifica
Formulazione Constituents: 75% Ethanol, 25% Arachidonic acid
Quantità 50 mg