Learn More
Abcam Bovine Heart Mitochondria, 2 mg
Codice prodotto. 32156732 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32156732 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32156732 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1103382mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP, with 3 citations.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
Quantità 2 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv WB, SDS-PAGE, IP