Learn More
Abcam BSA Removal Kit, 1 mL
Codice prodotto. 32116461 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116461 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116461 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1732311mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026