Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Codice prodotto. 32121106 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8 Tests
Dimensione della confezione:
8 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32121106 8 Tests 8 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32121106 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1974118Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Dog
Specifica
Coniugato Unconjugated
Simboli geni RAGE
Quantità 8 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Dog.
Target Species Dog
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Dog