Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Codice prodotto. 32121066 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32121066 50 Tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32121066 Fornitore Abcam N. del fornitore ab19741250Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Dog
Specifica
Coniugato Unconjugated
Simboli geni FGF7
Quantità 50 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Dog.
Target Species Dog
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Dog