Learn More
Abcam Canine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Species Reactivity: Dog
Specifica
Specifica
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | FGF7 |
| Quantità | 8 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Dog. |
| Target Species | Dog |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Metodo di rilevamento | Fluorescent |
| Vedi altri risultati |