Learn More
Abcam Caspase 3/7 Assay Kit (Magic Red), 25 Tests
Codice prodotto. 32116053 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Tests
Dimensione della confezione:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116053 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116053 Fornitore Abcam N. del fornitore ab27077125Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Antibody, suitable for Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay, with 4 citations.
  • Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 25 Tests