Learn More
Abcam Caspase 3/7 Staining Kit (Far Red), 50 Tests
Codice prodotto. 32173916 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 Tests
Dimensione della confezione:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32173916 50 Tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32173916 Fornitore Abcam N. del fornitore ab27078550Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Antibody, suitable for Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay, with 2 citations.
  • Applications: Flow Cyt, Fluorescence Microscopy, Enzyme activity assay
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 50 Tests