Learn More
Abcam Cell Cycle (pCdk/pHH3/Actin) WB Cocktail, 200 uL
Codice prodotto. 32119910 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μL
Dimensione della confezione:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119910 200 μL 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32119910 Fornitore Abcam N. del fornitore ab136810200uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Antibody, suitable for WB, with 17 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni Western Blot
Coniugato Unconjugated
Formulazione Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.7% Sodium chloride, 0.61% Tris, 0.05% BSA
Quantità 200 μL
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Mouse and Human.
Target Species Mouse, Human
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms, Hu
Validated Application abrv WB