missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Host Species: Chicken
- Clonality: Polyclonal
- Applications: Conjugation, ELISA, ICC/IF, ID, IHC-Fr, IHC-P, IP, WB
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution |
| Specie ospite | Chicken |
| Metodo di purificazione | Affinity purification |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?