Learn More
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin), 1 mg
Codice prodotto. 32120038 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120038 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120038 Fornitore Abcam N. del fornitore ab68281mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Applicazioni Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Formulazione Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Specie ospite Chicken
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Host abrv Ch
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Validated Application abrv WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF