Learn More
Abcam Chicken Anti-Rat IgG H&L (FITC), 1 mg
Codice prodotto. 32111096 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111096 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32111096 Fornitore Abcam N. del fornitore ab68321mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Chicken Anti-Rat IgG H&L (FITC)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA, Dot Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Specie ospite Chicken
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Host abrv Ch
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv Flow Cyt, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF, ELISA, Dot