Learn More
Abcam cis-6-Hexadecenoic acid, Monounsaturated fatty acid, 25 mg
Codice prodotto. 32109536 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109536 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109536 Fornitore Abcam N. del fornitore ab14391125mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
  • Form: Liquid
Specifica
Formulazione Constituents: 100% (Z)-hexadec-6-enoic acid
Quantità 25 mg