Learn More
Abcam Cytochrome c Apoptosis ICC Antibody Kit, 200 ug
Codice prodotto. 32118352 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 μg
Dimensione della confezione:
200µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118352 200 μg 200µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118352 Fornitore Abcam N. del fornitore ab110417200ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, with 11 citations.
  • Applications: ICC/IF
  • Species Reactivity: Mouse, Rat and Human
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Coniugato Unconjugated
Simboli geni CYCS
Quantità 200 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Mouse, Rat and Human.
Target Species Mouse, Rat, Human
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms, Rt, Hu
Validated Application abrv ICC/IF