Learn More
Abcam DAPI Staining Solution, 2 mL
Codice prodotto. 32117136 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32117136 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32117136 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2285492mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Antibody, with over 200 citations.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 2 mL