Learn More
Abcam Donkey Anti-Goat IgG H&L (HRP), 1 mg
Codice prodotto. 32116188 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116188 1 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116188 Fornitore Abcam N. del fornitore ab971101mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Donkey Anti-Goat IgG H&L (HRP)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Goat
  • Storage Buffer: PBS, BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Goat.
Target Species Goat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Gt
Validated Application abrv IHC-P, ELISA, ICC, WB