Learn More
Abcam Donkey Anti-Human IgG H&L (FITC), 1 mg
Codice prodotto. 32108540 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108540 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108540 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1024091mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, Flow Cyt, IHC-P.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, Flow Cyt, IHC-P
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Simboli geni IGHG1
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv ICC, Flow Cyt, IHC-P