Descrizione
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Applications: WB
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 790 |
| Formulazione | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Specie ospite | Donkey |
| Metodo di purificazione | Affinity purification Immunogen |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Vedi altri risultati |