Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1 mg
Codice prodotto. 32116472 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116472 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116472 Fornitore Abcam N. del fornitore ab970611mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for ICC, ELISA, IHC-P, WB.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ICC, ELISA, IHC-P, WB
  • Form: Liquid
Specifica
Applicazioni Immunocytochemistry, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Donkey
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Target Species Non-species specific
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Validated Application abrv ICC, ELISA, IHC-P, WB