Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (DyLight™ 488), 500 ug
Codice prodotto. 32120909 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32120909 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32120909 Fornitore Abcam N. del fornitore ab96891500ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF, with 18 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 488
Formulazione pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS, 0.2% BSA
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rabbit.
Target Species Rabbit
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rb
Validated Application abrv IHC-P, Flow Cyt, ICC/IF