Learn More
Abcam Donkey Anti-Sheep IgG H&L (Alexa Fluor™ 488), 500 ug
Codice prodotto. 32116903 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116903 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116903 Fornitore Abcam N. del fornitore ab150177500ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Donkey Anti-Sheep IgG H&L (Alexa Fluor 488)
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P
  • Species Reactivity: Sheep
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 488
Formulazione Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Specie ospite Donkey
Metodo di purificazione Affinity purification Immunogen
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Sheep.
Target Species Sheep
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Sh
Validated Application abrv ELISA, IHC-Fr, IHC-P, ICC/IF, Flow Cyt