missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP), 500 ug

Codice prodotto. 32111154 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111154 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32111154 Fornitore Abcam N. del fornitore ab7177500ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat F(ab) Anti-Rat IgG H&L (HRP)

  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
  • Species Reactivity: Rat
  • Storage Buffer: BSA, Potassium phosphate, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification

Specifica

Applicazioni Dot Blot, ELISA, Electron Microscopy, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione Preservative: 0.01% Gentamicin sulphate, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Specie ospite Goat
Metodo di purificazione Affinity purification
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Rat.
Target Species Rat
Product Type Polyclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Host abrv Gt
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt
Validated Application abrv Dot, ELISA, EM, ICC/IF, IHC, WB
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.