Learn More
Abcam Heptadecanoic acid (Margaric acid), Long chain saturated fatty acid, 1 g
Codice prodotto. 32108730 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32108730 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108730 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1438711g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Heptadecanoic acid
Specifica
Formulazione Constituents: 100% Heptadecanoic acid