Learn More
Abcam Human Calumenin ELISA Kit, 96 Tests
Codice prodotto. 32112878 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112878 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112878 Fornitore Abcam N. del fornitore ab3094041x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Calumenin in Plasma, Serum, Cell culture supernatant. Sensitivity 0.55 ng/mL, range 0.55 - 150 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum, Cell culture supernatant
  • Species Reactivity: Human
  • Sensitivity: 0.55 ng/mL
  • Range: 0.55 - 150 ng/mL
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at -20°C
Specifica
Intervallo saggio 0.55 to 150 ng/mL
Assay Sensitivity 0.55 ng/mL
Content And Storage Store at -20°C
Metodo di rilevamento Colorimetric
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum, Cell Culture Supernatant
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Alias gene Calumenin, Crocalbin, IEF SSP 9302, CALU
ID gene (immissione) 813
Simbolo del gene CALU
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Bersaglio Calumenin
UniProt ID O43852