Descrizione
- Applications: ELISA, IA
- Species Reactivity: Human
Specifica
Specifica
| Applicazioni | ELISA |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | FXN |
| Quantità | 5 x 96 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Human. |
| Target Species | Human |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Vedi altri risultati |