Learn More
Abcam Human Galectin 1 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Codice prodotto. 32118163 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118163 5 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118163 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2181705x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Antibody, suitable for ELISA.
  • Applications: ELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifica
Applicazioni ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni LGALS1
Quantità 5 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Colorimetric
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv ELISA