Learn More
Abcam Human MMP9 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Codice prodotto. 32114349 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114349 5 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114349 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2137415x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Human
Specifica
Coniugato Unconjugated
Simboli geni MMP9
Quantità 5 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Colorimetric
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu