Learn More
Abcam Human/Monkey TNF alpha Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Codice prodotto. 32115305 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32115305 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32115305 Fornitore Abcam N. del fornitore ab24179110x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey
Specifica
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni TNF
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey.
Target Species Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu, RhMk
Validated Application abrv sELISA