Learn More
Abcam Human Procalcitonin Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Codice prodotto. 32112670 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112670 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32112670 Fornitore Abcam N. del fornitore ab24192610x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human
Specifica
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni CALCA
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv sELISA