missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Human TL1A Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests

Codice prodotto. 32112201 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32112201 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32112201 Fornitore Abcam N. del fornitore ab25354210x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Antibody, suitable for sELISA.

  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human

Specifica

Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni TNFSF15
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv sELISA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.