Descrizione
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Sandwich ELISA |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | CXCL10 |
| Quantità | 10 x 96 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Human, Rhesus monkey and Cynomolgus monkey. |
| Target Species | Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus Monkey |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Vedi altri risultati |