Learn More
Abcam Lithocholic acid, endogenous MDM2 and MDM4 selective inhibitor, 5 g
Codice prodotto. 32111362 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32111362 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1455985g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Lithocholic acid
  • Form: Solid
Specifica
Coniugato Unconjugated
Formulazione Constituents: 100% Lithocholic acid
Simboli geni Lithocholic acid
Quantità 5 g
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Ambient