Learn More
Abcam MMP-2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Codice prodotto. 32111759 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32111759 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32111759 Fornitore Abcam N. del fornitore ab25674810x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Rat, Human, Monkey, Mouse and Cow
Specifica
Applicazioni Sandwich ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni Mmp2
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Rat, Human, Monkey, Mouse and Cow.
Target Species Rat, Human, Monkey, Mouse, Bovine
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Rt, Hu, Mk, Ms, Cow
Validated Application abrv sELISA