Learn More
Abcam Mouse MIP1b Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Codice prodotto. 32118617 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118617 5 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118617 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2153985x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Antibody, suitable for ELISA, IA.
  • Applications: ELISA, IA
  • Species Reactivity: Mouse
Specifica
Applicazioni ELISA
Coniugato Unconjugated
Simboli geni Ccl4
Quantità 5 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Mouse.
Target Species Mouse
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Colorimetric
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Ms
Validated Application abrv ELISA, IA