Learn More
Abcam Mouse monoclonal [2C11] Anti-Human IgG1 Fc, 1 mg
Codice prodotto. 32116632 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116632 1 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116632 Fornitore Abcam N. del fornitore ab19271mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Mouse Monoclonal secondary antibody, suitable for ELISA, IHC-Fr, with 14 citations.
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: ELISA, IHC-Fr
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Specifica
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone 2C11
Coniugato Unconjugated
Formulazione pH: 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Simboli geni IGHG1
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity purification Protein A
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Imballaggio Vial
Test di specificità This product reacts with Human.
Target Species Human
Product Type Monoclonal Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Host abrv Ms
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Hu
Validated Application abrv ELISA, IHC-Fr