Learn More
Abcam Native Cow Bovine Serum Albumin protein, 50 g
Codice prodotto. 32173347 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32173347 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32173347 Fornitore Abcam N. del fornitore ab6400950g
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Antibody, suitable for WB, IHC, with 8 citations.
  • Applications: WB, IHC
  • Form: Lyophilized
Specifica
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Coniugato Unconjugated
Simboli geni ALB
Quantità 50 g
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Target Species Non-species specific
Product Type Secondary Antibody
Forma Lyophilized
Shipping Condition Ambient
Validated Application abrv WB, IHC