Learn More
Abcam Native Cow Osteocalcin protein, 100 ug
Codice prodotto. 32144104 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32144104 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32144104 Fornitore Abcam N. del fornitore ab62262100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Antibody, suitable for RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE.
  • Applications: RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Specifica
Formulazione pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
Quantità 100 μg