Learn More
Abcam PE / R-Phycoerythrin Conjugation Kit - Lightning-Link™, 600 ug
Codice prodotto. 32118511 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
600 μ g
Dimensione della confezione:
600µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118511 600 μ g 600µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118511 Fornitore Abcam N. del fornitore ab102918600ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Antibody, with over 100 citations.
Specifica
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato PE
Quantità 600 μ g