Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 488 Reagent, 300 Tests
Codice prodotto. 32116088 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 Tests
Dimensione della confezione:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116088 300 Tests 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32116088 Fornitore Abcam N. del fornitore ab176753300Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 300 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Liquid
Specifica
Formulazione pH: 7.3, Constituents: 99% Dimethylsulfoxide, 1% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Blue Ice
Coniugato Unconjugated
Quantità 300 Tests