Learn More
Abcam Phalloidin-iFluor 647 Reagent, 300 Tests
Codice prodotto. 32174004 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
300 Tests
Dimensione della confezione:
300 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32174004 300 Tests 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32174004 Fornitore Abcam N. del fornitore ab176759300Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Antibody, suitable for ICC/IF, Fluorescence Microscopy, with over 100 citations.
  • Applications: ICC/IF, Fluorescence Microscopy
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
  • Form: Solid
Specifica
Formulazione Constituents: 100% Fluorescent-Phalloidin Conjugate
Product Type Secondary Antibody
Shipping Condition Ambient
Coniugato Unconjugated
Quantità 300 Tests