Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array A (10 Targets) - Quantitative, 50 Tests
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
- Species Reactivity: Pig
Specifica
Specifica
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | CSF2 |
| Quantità | 50 Tests |
| Status giuridico | RUO |
| Molecola intera | Yes |
| Primario o secondario | Secondary |
| Test di specificità | This product reacts with Pig. |
| Target Species | Pig |
| Product Type | Secondary Antibody |
| Metodo di rilevamento | Fluorescent |
| Vedi altri risultati |