Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 22 Tests
Codice prodotto. 32121020 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
22 Tests
Dimensione della confezione:
22 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32121020 22 Tests 22 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32121020 Fornitore Abcam N. del fornitore ab19748022Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Antibody, with 1 citations.
  • Species Reactivity: Pig
Specifica
Coniugato Unconjugated
Quantità 22 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Pig.
Target Species Pig
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Pig