Learn More
Abcam Porcine Cytokine Antibody Array B (10 Targets) - Quantitative, 8 Tests
Codice prodotto. 32121124 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
8 Tests
Dimensione della confezione:
8 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32121124 8 Tests 8 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32121124 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1974808Test
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Antibody, with 1 citations.
  • Species Reactivity: Pig
Specifica
Coniugato Unconjugated
Quantità 8 Tests
Status giuridico RUO
Molecola intera Yes
Primario o secondario Secondary
Test di specificità This product reacts with Pig.
Target Species Pig
Product Type Secondary Antibody
Metodo di rilevamento Fluorescent
Shipping Condition Blue Ice
Reactivity abrv Pig